主要文件
RF4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022654004 (NA)
Eppendorf® 5427712003 (EU)
参数
20,817 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)