特点
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
参数
13,543 × g max. RCF
技术
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG