Merck
RES7102I
SAFC
咪唑 盐酸盐
别名:
Imidazole hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2 · HCl
CAS号:
分子量:
104.54
Beilstein:
3678283
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.21
质量水平
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)