主要文件
8.14223
Sigma-Aldrich
咪唑
for synthesis
别名:
咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2
CAS号:
分子量:
68.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
206-019-2
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99% (GC)
bp:
256 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
0.003 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
0.003 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
480 °C
效力
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
轉變溫度
flash point 145 °C
溶解度
633 g/L
密度
1.233 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500‑600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 代谢组学和转录组学综合分析揭示了九里香新老叶黄酮和生物碱生物合成的调控机制: 本研究考察了四数九里香 (Murraya tetramera)的生化途径,重点研究了黄酮类化合物和生物碱之间的相互作用,其中可能包括咪唑类化合物 (Zhou et al., 2024)。
  • 解开复杂的联系:燕麦固态发酵中的挥发性化合物、游离氨基酸和代谢物的相互作用。: 讨论了各种生化物质(可能包括咪唑)在燕麦发酵中的作用,为食品科学和生物化学提供见解(Sun et al., 2024)。
  • 铜(I)选择性配体在通过代谢捕获获得的活性氧PET成像中的应用。: 本文探讨了咪唑配体在PET成像中的应用,为医学成像和诊断的先进技术做出了贡献Tada et al., 2024)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 88 °C
熔程(上限值): ≤ 91 °C
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup