Merck
RDD017
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
别名:
EDTA, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, 亚乙基二次氮基四乙酸, 依地酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
Redi-Dri
方案
99.4-100.6%
表单
powder
质量
anhydrous
free-flowing
反应适用性
reagent type: chelator
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
灼烧残渣
≤0.2%
pH值(酸碱度)
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES字符串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.