Merck
R7385
Sigma-Aldrich
磷酰二肽 二钠盐
powder, ≥97% (HPLC)
别名:
N-(α-鼠李糖-吡喃糖-氧代-羟基-膦酰基)-Leu-Trp 二钠盐, N-(α-鼠李糖-吡喃糖基-磷-膦)- L -亮氨酰- L -色氨酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H32N3Na2O10P
分子量:
587.47
Beilstein:
8105669
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
产品名称
磷酰二肽 二钠盐, ≥97% (HPLC)
生物来源
Streptomyces sp.
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].CC(C)C[C@H](NP([O-])(=O)O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C([O-])=O
InChI
1S/C23H34N3O10P.2Na/c1-11(2)8-16(26-37(33,34)36-23-20(29)19(28)18(27)12(3)35-23)21(30)25-17(22(31)32)9-13-10-24-15-7-5-4-6-14(13)15;;/h4-7,10-12,16-20,23-24,27-29H,8-9H2,1-3H3,(H,25,30)(H,31,32)(H2,26,33,34);;/q;2*+1/p-2/t12-,16-,17-,18-,19+,20+,23-;;/m0../s1
InChI key
OQKHVXFOYFBMDJ-ODIUWQMJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
磷酰二肽[N-(α-吡喃鼠李糖基-氧基羟基膦酰基)-亮氨酸-色氨酸]是多种可溶性锌金属蛋白酶的竞争性抑制剂。磷酰二肽由链霉菌天然产生。
应用
磷酰二肽二钠盐已被用于:
  • 作为脑啡肽酶(NEP)抑制剂: β-淀粉样蛋白 (Aβ) 吸收和分解
  • 研究其对角蛋白酶活性的影响
  • 处理野生型小鼠的原发性小胶质细胞
鉴定为金属内肽酶抑制剂的磷酰胺可将内皮素转化酶鉴定为金属内肽酶。磷酰胺可增加β-淀粉样蛋白的产量,但不会增加淀粉样蛋白的前体蛋白的含量,这表明阿尔茨海默氏病中淀粉样蛋白的异常加工可能是由金属内肽酶进行的。
生化/生理作用
磷酰二肽可以抑制ZMPSTE24,其是一种膜蛋白锌金属蛋白酶。它能够阻断嗜热菌蛋白酶。
磷酰二肽是嗜热菌蛋白酶和其他金属内肽酶的强效抑制剂。它对哺乳动物脑啡肽酶有强烈的抑制作用,但是不抑制胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、胰凝乳蛋白酶或胃蛋白酶。它对胶原酶有微弱的抑制作用。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
SIRT1 facilitates amyloid beta peptide degradation by upregulating lysosome number in primary astrocytes
Li MZ, et al.
Neural Regeneration Research, 13(11), 2005-2005 (2018)
Thermolysin and Related Bacillus Metallopeptidases
Handbook of Proteolytic Enzymes, 1, 540-553 (2013)
J R Wu-Wong et al.
Molecular pharmacology, 44(2), 422-429 (1993-08-01)
Endothelin (ET) is generated from prepro-ET by dibasic pair proteolysis, followed by specific proteolytic cleavage between Trp21 and Val22. Currently, intense research efforts are focused on the investigation of a metalloprotease-like ET-converting enzyme that is inhibited by phosphoramidon but not
Deacetylation of TFEB promotes fibrillar A beta degradation by upregulating lysosomal biogenesis in microglia
Bao J, et al.
Protein & cell, 7(6), 417-433 (2016)
Phosphoramidon inhibits the integral membrane protein zinc metalloprotease ZMPSTE24
Goblirsch BR, et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 74(Pt 8), 739-739 (2018)