product name
咯利普兰, solid, ≥98% (HPLC)
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 7 mg/mL
DMSO: 7.3 mg/mL
SMILES 字串
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... LITAF(9516) , PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290) , Pde1b(29691) , Pde2a(81743) , Pde3a(50678) , Pde4a(25638) , Pde4b(24626) , Pde4c(290646) , Pde5a(171115)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 研究其对睾丸扭转-复位损伤的影响(36)
- 阻断磷酸二酯酶-4(PDE4)的作用(37)
- 作为化学性诱导长期增强(cLTP)诱导培养基的成分(38)
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.