主要文件
R6258
Supelco
用于无夹套液相色谱柱的填料贮存器
size 2,000 mL, column I.D. 4.8 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115716
NACRES:
SB.52
技术
LPLC: suitable
色谱柱内径
4.8 cm
尺寸
2,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
随附用于连接螺纹色谱柱的所有配件。顶部具有 1/4-28 配件。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)