主要文件
R1400
Texan 多通道移液器试剂槽
with lid, sterile, case of 100 ea (10 packs of 10ea)
别名:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121522
NACRES:
NB.01
物料
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
无菌性
sterile
包装
case of 100 ea (10 packs of 10ea)
制造商/商品名称
Excel Scientific RSV-L175-S05
容量
175 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Texan 试剂储罐可重复使用,是一次性试剂储罐的环保替代品。容量超大,减少补液次数且省时。V 形底座兼容 8 道和 12 道多管移液器,最大限度避免试剂浪费。盖子可拆卸 - 与球窝铰链相连 - 并紧紧锁住,确保剩余试剂安全储存。关闭盖子后,Texan 试剂储罐可堆叠。盖子周边的脊状突起防止滑动。材质为透明、耐化学腐蚀、可高压蒸汽灭菌的聚丙烯。模制刻度标记提供 25、50、75、100、125 和 150 mL 的体积指示。
法律信息
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)