推荐产品
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
InChI key
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3