顏色
yellow
溶解度
0.1 M HCl: 16 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
methanol: 6 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[O-][N+](=O)c1ccc2nc(ccc2c1)N3CCNCC3
InChI
1S/C13H14N4O2.C4H4O4/c18-17(19)11-2-3-12-10(9-11)1-4-13(15-12)16-7-5-14-6-8-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,9,14H,5-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
LXOHMGALVZOYRF-BTJKTKAUSA-N
基因資訊
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3