Merck
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
别名:
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17N5O
分子量:
331.37
UNSPSC代码:
41105101
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 30 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)