Merck
PZ0299
Sigma-Aldrich
PF-05175157
≥98% (HPLC)
别名:
1,4-二氢-1′-[(2-甲基-1H-苯并咪唑-6-羰基)-1,4-二氢螺并[吲唑-5,4′-哌啶]-7(6H)-酮, 1-异丙基-1-(2-甲基-1H-苯并[d]咪唑-6-羰基)-1,4-二氢螺并[吲唑-5,4-哌啶] -7(6H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27N5O2
分子量:
405.49
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)N(N=C1)C2=C1CC3(CCN(C(C4=CC(NC(C)=N5)=C5C=C4)=O)CC3)CC2=O
InChI
1S/C23H27N5O2/c1-14(2)28-21-17(13-24-28)11-23(12-20(21)29)6-8-27(9-7-23)22(30)16-4-5-18-19(10-16)26-15(3)25-18/h4-5,10,13-14H,6-9,11-12H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI 密鑰
BDXXSFOJPYSYOC-UHFFFAOYSA-N
應用
PF-05175157已用作乙酰辅酶A羧化酶(ACC)抑制剂,研究其对黄病毒感染的影响。
生化/生理作用
PF-05175157 是乙酰辅酶 A 羧化酶亚型 ACC1(主要位于肝脏和脂肪组织中)和亚型 ACC2(主要位于骨骼肌和心肌中)的有效和选择性抑制剂,IC50 值分别为 27 nM 和 33 nM。 乙酰辅酶 A 羧化酶(ACC)生成丙二酰辅酶 A,丙二酰辅酶 A 是从头脂肪生成的底物,并且通过抑制肉碱-棕榈酰转移酶 I(CPT-1)也作为线粒体脂肪酸 β-氧化的抑制剂,该酶负责长链脂肪酰基辅酶 A 跨线粒体膜的运输。 人们希望 ACC 抑制剂能抑制从头脂肪形成和增加长链脂肪酸的 β 氧化作用,具有治疗 2 型糖尿病、肝脂肪变性和癌症的潜力。在用于糖尿病治疗的 I 期临床研究中,PF-05175157 抑制了从头脂肪形成并增加了全身脂肪酸的净利用率。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Nereida Jiménez de Oya et al.
Emerging microbes & infections, 8(1), 624-636 (2019-04-20)
Flaviviruses are (re)-emerging RNA viruses strictly dependent on lipid metabolism for infection. In the search for host targeting antivirals, we explored the effect of pharmacological modulation of fatty acid metabolism during flavivirus infection. Considering the central role of acetyl-Coenzyme A