PZ0269
PF-03049423
≥98% (HPLC)
别名:
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-7-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-(2-propoxyethyl)-pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-7-(6-methoxypyridin-3-yl)-1-(2-propoxyethyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, PF-5
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32N6O4 · xHCl
CAS号:
分子量:
468.55 (free base basis)
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCCOCCN1C2=C(C=NC(C3=CN=C(OC)C=C3)=C2)N=C(N4CCN(CCO)CC4)C1=O.C
InChI
1S/C24H32N6O4.CH4/c1-3-13-34-14-11-30-21-15-19(18-4-5-22(33-2)26-16-18)25-17-20(21)27-23(24(30)32)29-8-6-28(7-9-29)10-12-31;/h4-5,15-17,31H,3,6-14H2,1-2H3;1H4
InChI key
BXMDZHBYGYPATN-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PF-03049423 is an orally active, brain penetrant phosphodiesterase 5 (PDE5) inihbitor.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3