方案
≥98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −35°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
颜色
white
溶解性
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 5.2 mg/mL
H2O: insoluble
创始人
Valeant
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CSC)CN2CCC
InChI
1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
UWCVGPLTGZWHGS-ZORIOUSZSA-N
基因信息
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges