Merck
P8800
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
别名:
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
CAS号:
分子量:
494.70
Beilstein:
1916066
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
描述
non-ionic
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI 密鑰
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N