Merck
P6887
Sigma-Aldrich
胃蛋白酶 来源于猪胃粘膜
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
别名:
胃液素 来源于猪胃, 胃蛋白酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
生物源
Porcine gastric mucosa
品質等級
等級
Proteomics Grade
形狀
lyophilized powder
比活性
≥3,200 units/mg protein
分子量
35 kDa
雜質
salt, essentially free
顏色
white to off-white
溶解度
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt登錄號
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Sigma的胃蛋白酶已与其它酶一起用于面包中抗酶淀粉(RS)的测定。它也被用来模拟豌豆或乳清蛋白分离物的 体外 胃肠消化。
胃蛋白酶切割可用于产生抗体的F(ab′)2 片段。有关胃蛋白酶的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
胃蛋白酶是一种消化酶,用于消化蛋白质,通常用于从抗体中制备Fab片段。从猪胃粘膜中提取的胃蛋白酶已可用于水解小鼠的干性宫颈样本。 产品P6887为冻干粉,用于在膳食纤维分析中消化蛋白质
生化/生理作用
与许多其他肽酶不同,胃蛋白酶只水解肽键,而不水解酰胺或酯键。其裂解特异性包括肽键两侧含有芳香酸的肽段,特别是当另一残基也是芳香或二羧酸时。如果肽键附近有含硫氨基酸,即含有芳香氨基酸,则易水解。胃蛋白酶也会优先在苯基丙氨酸和亮氨酸的羧基侧裂解,在谷氨酸残基的羧基侧裂解的程度较小。它不裂解缬氨酸,丙氨酸,或甘氨酸键。Z-L-酪氨酸、Z-L-谷氨酰胺-L-酪氨酸或Z-L-蛋氨酸-L-酪氨酸可作为胃蛋白酶消化的底物。胃蛋白酶被几种含有苯丙氨酸的肽所抑制。
优先裂解:P1 和 P1′ 位的疏水性和芳族残基。降解胰岛素 β 链中的 Phe-Val、Gln-His、Glu-Ala、Ala-Leu、Leu-Tyr、Tyr-Leu、Gly-Phe、Phe-Phe 和 Phe-Tyr 键
單位定義
使用血红蛋白为底物的三氯乙酸(TCA)可溶性产物测量,一个单位在 37°C pH 2.0下每分钟产生 0.001 的ΔA280 。(最终体积= 16 ml。光靖= 1 cm。)
分析報告
最适pH值为2-4。在4 M尿素和3 M盐酸胍中可保持活性。在60°C时稳定。胃蛋白酶在pH 8.0-8.5下发生不可逆灭活。
蛋白质由E1%/280测定
其他說明
请于 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer了解 胃蛋白酶 的更多信息。
抑制劑
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J A Marlett et al.
The American journal of clinical nutrition, 50(3), 479-485 (1989-09-01)
The effects of different methods on the distribution of total neutral sugars (TNS), uronic acids (UA), and beta-glucans (beta G) between the soluble (S) and insoluble (I) fractions of dietary fiber (DF) were determined for peas, kidney beans, oat bran
V Vermeirssen et al.
Journal of dairy science, 86(2), 429-438 (2003-03-22)
Pea and whey protein were fermented by Lactobacillus helveticus and Saccharomyces cerevisiae in monoculture and in combination at 28 and 37 degrees C in order to release angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. The fermentation products were subjected to in vitro
Enzyme-resistant starch. III. The quality of straight-dough bread containing varying levels of enzyme-resistant starch.
Eerlingen, R. C., et al.
Cereal Chem., 71(2), 165-169 (1994)
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)
Konstantinos Korompokis et al.
Food & function, 10(8), 4674-4684 (2019-07-12)
Wheat grain roller milling disrupts starch containing endosperm cell walls and extracts white flour. Many wheat based food processes involve simultaneous use of heat and water which then cause starch to gelatinize and enhance its digestibility. In this study, the
商品
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。
实验方案
本方法可用于以血红蛋白为底物的胃蛋白酶活性测定。这是一种分光光度速率终止测定法。
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.