一般描述
PARAFILM可以拉伸200%,甚至可以附着在不规则的形状和表面。该密封膜不含增塑剂,主要由聚烯烃和石蜡组成。PARAFILM对许多极性物质的耐受性可达48小时,如盐溶液、无机酸和碱性溶液。
紧密的防潮层具有牢固的密封性,即使有废气也不会从玻璃器皿中释放出来,从而保护研究应用的完整性。
无味、无色和半透明的覆盖物可降低数据被篡改的风险
防止由于材料成分和紧密密封而引起的水分和容积损失
柔性自密封材料使其可以紧贴不规则形状和表面
拉伸超过原始长度的200%
可以耐受多种极性物质(例如盐溶液、无机酸和碱性溶液)长达48小时
渗透性
氧:(ASTM 1927-98)在23℃和50%RH的条件下为150 cc /m²d
二氧化碳:(调制红外法)在23℃和0% RH的条件下为1200 cc/m²d
水蒸气:(ASTM F1249-01)
平面:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
褶皱:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
常用试剂的作用
高锰酸钾
5%: 在18小时内除了染成永久性的棕褐色之外没有其他明显作用
0.1%: 与5%相同,但颜色略浅
碘溶液(0.1N)
在18小时内除了染成褐色外没有其他任何效果
乙醇(95%)
在24小时内除了使脸部变白外,没有其他明显的效果
24小时内无明显效果:
盐酸浓度(12N)稀释(5N)
硫酸浓度(36N)稀释(5N)
硝酸浓度(16N)稀释(5N)
氢氧化钠 浓度(22%)
氢氧化铵浓度 (28%NH<sub>3</sub>)
盐(NaCl)溶液(20%)
异丙醇(99%)
不建议与氯化非极性脂肪族和芳香族溶剂一起使用
薄膜在约130°F至150°F(54℃至66℃)时变软、发粘
紧密的防潮层具有牢固的密封性,即使有废气也不会从玻璃器皿中释放出来,从而保护研究应用的完整性。
无味、无色和半透明的覆盖物可降低数据被篡改的风险
防止由于材料成分和紧密密封而引起的水分和容积损失
柔性自密封材料使其可以紧贴不规则形状和表面
拉伸超过原始长度的200%
可以耐受多种极性物质(例如盐溶液、无机酸和碱性溶液)长达48小时
渗透性
氧:(ASTM 1927-98)在23℃和50%RH的条件下为150 cc /m²d
二氧化碳:(调制红外法)在23℃和0% RH的条件下为1200 cc/m²d
水蒸气:(ASTM F1249-01)
平面:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
褶皱:在38℃和90%RH的条件下为1 g /m²d
常用试剂的作用
高锰酸钾
5%: 在18小时内除了染成永久性的棕褐色之外没有其他明显作用
0.1%: 与5%相同,但颜色略浅
碘溶液(0.1N)
在18小时内除了染成褐色外没有其他任何效果
乙醇(95%)
在24小时内除了使脸部变白外,没有其他明显的效果
24小时内无明显效果:
盐酸浓度(12N)稀释(5N)
硫酸浓度(36N)稀释(5N)
硝酸浓度(16N)稀释(5N)
氢氧化钠 浓度(22%)
氢氧化铵浓度 (28%NH<sub>3</sub>)
盐(NaCl)溶液(20%)
异丙醇(99%)
不建议与氯化非极性脂肪族和芳香族溶剂一起使用
薄膜在约130°F至150°F(54℃至66℃)时变软、发粘
法律信息
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Celia Jimenez-Sanchez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1667-1667 (2018-08-31)
Many microbes relevant to crops, domestic animals, and humans are transported over long distances through the atmosphere. Some of these atmospheric microbes catalyze the freezing of water at higher temperatures and facilitate the onset of precipitation. We collected microbes from
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application