Merck
P5954
Sigma-Aldrich
L-α-磷脂酰肌醇 铵盐 来源于大豆
≥97%
别名:
1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸基-(1-D-myo-肌醇), PI, PtdIns
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
soybean
化驗
≥97%
形狀
powder
官能基
phospholipid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
磷脂膜组分,磷酸肌醇的前体。
包裝
在氩气下包装。
其他說明
主要含亚油酸和棕榈酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Yelena Ugolev et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated