Merck
P5306
Sigma-Aldrich
木瓜蛋白酶 来源于木瓜乳液
lyophilized powder, aseptically filled
别名:
木瓜酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
生物来源
papaya (latex)
质量水平
无菌性
aseptically filled
表单
lyophilized powder
比活
≥8.0 units/mg protein
分子量
23.4 kDa
溶解性
H2O: soluble 1.2 mg/mL
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
木瓜蛋白酶是一种耐热酶,在 55℃ 时失去活性,有两个结构域,催化区存在于域界面。活性位点上的半胱氨酸 (25) 通过亲核进攻 a 肽的羰基碳进行蛋白水解。木瓜蛋白酶在食品和医药工业中有着广泛的工业应用。
应用
Sigma 公司的产品已用于细胞外基质 (ECM) 的消化。它还与其他蛋白水解酶一起用于原位蛋白降解,以产生适合结构测定的晶体。
木瓜蛋白酶用于解剖溶液。用于生产抗体的 Fab 片段 。它用于细胞分离,因为它已被证明是更有效的,对某些组织损伤较小。木瓜蛋白酶已被用于分离出生后大鼠形态完整的皮质神经元。有限木瓜蛋白酶消化用于酶和其他蛋白质的结构研究。此外,木瓜蛋白酶在红细胞血清学中用于修饰红细胞表面,以增强或破坏许多红细胞抗原的反应性。木瓜蛋白酶可用于血小板血清学研究。木瓜蛋白酶也用于氨基酸、多肽和其他分子的酶法合成。产品 P5306 以无菌灌装的冻干粉形式提供。已被用于消化小鼠视网膜,研究非增殖性糖尿病视网膜病变 (NPDR) 中的 RAGE 轴
用于产生抗体的 Fab 片段。也用于细胞分离,因为在某些组织中,经证明其比其它蛋白酶效率更高且破坏性更小。
生化/生理作用
一种半胱氨酸蛋白酶,可切割碱性氨基酸、亮氨酸或甘氨酸的肽键。
最适pH 6.0 - 7.0
也水解酯和酰胺。
木瓜蛋白酶木瓜乳液对 白色念珠菌有抗真菌活性。木瓜蛋白酶由一条带有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基的多肽链组成。
单位定义
在 pH 6.2,25 °C 下,一个单位每分钟可水解 1.0 μmole的BAEE。
制备说明
由 P 4762 制备
其他说明
如需有关 木瓜蛋白酶 的更多信息,请访问 www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Improving thermostability of papain through structure-based protein engineering
Choudhury D, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 23(6), 457-467 (2010)
Clara Malo et al.
Andrologia, 53(11), e14224-e14224 (2021-09-09)
This study evaluated the effects of freezing extenders, cryoprotectants and their concentrations, presence of Orvus Es Paste and freezing rates for cryopreserving dromedary camel sperm. Semen (five males; 2 ejaculates/male) was frozen in one of the following extenders (Green Buffer®
Amy Wernimont et al.
PloS one, 4(4), e5094-e5094 (2009-04-09)
For every 100 purified proteins that enter crystallization trials, an average of 30 form crystals, and among these only 13-15 crystallize in a form that enables structure determination. In 2007, Dong et al reported that the addition of trace amounts
Tsunghan Hsieh et al.
Frontiers in immunology, 13, 901030-901030 (2022-07-16)
Clonal expansion and differentiation of various T helper subsets, such as Th1, Th2, and Th17 cells, depend on a complex of transcription factors, IRF4 and a BATF-containing AP-1 heterodimer. A major BATF heterodimeric partner, JunB, regulates Th17 differentiation, but the
M van Vijven et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 126, 105010-105010 (2021-12-14)
A ruptured anterior cruciate ligament (ACL) is often reconstructed with a multiple-strand autograft of a semitendinosus tendon alone or combined with a gracilis tendon. Up to 10% of patients experience graft rupture. This potentially results from excessive local tissue strains
商品
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
木瓜蛋白酶是肽酶C1家族的一种半胱氨酸蛋白酶。它由单一多肽链组成,含有三个二硫键和一个酶活性所必需的巯基。