Merck
P3395
Sigma-Aldrich
五氯硝基苯
99% (GC)
别名:
PCNB, 土粒散
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6Cl5NO2
CAS号:
分子量:
295.33
Beilstein:
1914324
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
99% (GC)
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChI key
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)