主要文件
P2924
Sigma-Aldrich
Finnpipette® 移液器吸头
Finntip 5 mL, non-sterile
别名:
Finnpipette Tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
colorless
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 500 ea (Bag)
制造商/商品名称
Finn 9402030
长度
14.7 cm
最大体积
5 mL
体积范围
1-5 mL
体积
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • 实现准确精密移液
  • 吸头平滑、均匀的内表面可防止液体滞留
  • 彩色标记的吸头盒便于匹配对应的Finnpipette移液器
  • 彩色标记仅限吸头盒与吸头补充装
其他说明
浏览所有吸液头
法律信息
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)