主要文件
Z740085
BRAND® 移液器吸头
volume 0.5-5 mL, bulk
别名:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
无菌性
non-sterile; autoclaved
特点
bulk
包装
pack of 200 ea (1 bag of 200)
制造商/商品名称
BRAND 702595
最大体积
5 mL
体积
0.5-5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BRAND的移液头和过滤头质量可靠,适用于精确而严苛的分析。原料中不含二甲酰胺和油胺。针头在BRAND公司监控的洁净室条件下生产,自动包装。不使用分离剂或脱模助剂。BRAND提供容量为0.1 μl至10 ml的移液器针头和容量为0.1 μl至1250 μl的过滤头。经过BRAND移液器和其他制造商各种移液器的测试。有关更多信息,参阅选型指南。
应用
移液
特点和优势
  • 经过认证的生命科学级品质:原始原料,在受控的室内条件下生产, 密集的过程控制, 目视检查,批次管理,最终产品检验,经过验证的 功能
  • 完美适合Transferpette微移液器和许多其他 移液管。
  • 针头系统满足所有要求。
  • BRAND移液头和过滤器头以及相应的TipBoxes 可在121°C (2 bar)下高压灭菌,符合DIN EN 285。
其他说明
浏览所有移液管吸头
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)