P2440
1 of 10
Sigma-Aldrich
P3440
聚氧乙烯硬脂酸酯
T2501200
三硬脂精
USP
1547903
Polyoxyl 40 stearate
O7501
油酸钠
Millipore
87972
大豆蛋白胨(酶消化)
1547380
Polyoxyl 8 stearate
SAB5700594
Recombinant 2019-nCoV Spike S1 Protein with His tag
SAFC
1.06576
二水合磷酸氢二钠
T5016
三硬脂酸甘油酯
MSG4000
DC Mass Spect Gold® Serum
non-ionic
10 - Combustible liquids
WGK 3