Merck
P1679
Sigma-Aldrich
四氯铂(II)酸钾
别名:
氯亚铂酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PtCl4
CAS号:
分子量:
415.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI 密鑰
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
与双(二硫醇盐)反应形成金属-双(二硫醇盐),可应用于激光Q开关材料、液晶、光学CD刻录介质、条形码材料和超导体。 与封端聚合物反应形成用于催化和光催化剂的形状控制胶体铂纳米颗粒。
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)