Merck
P1506
Sigma-Aldrich
丙酮酸激酶 来源于兔肌肉
Type II, ammonium sulfate suspension, 350-600 units/mg protein
别名:
ATP:丙酮酸盐 2-O-磷酸转移酶, PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
生物源
rabbit muscle
種類
Type II
形狀
ammonium sulfate suspension
比活性
350-600 units/mg protein
分子量
237 kDa
儲存條件
(Tightly closed)
技術
ligand binding assay: suitable
顏色
white
異物活動
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, and myokinase ≤0.01%
phosphoglucomutase ≤0.05%
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
兔肌肉丙酮酸激酶可催化ATP依赖性乙醇酸磷酸化,产生 2-磷酸乙醇酸。丙酮酸激酶是一种以四聚体或二聚体形式存在的酶。PKM1、PKM2、PKR 和 PKL是哺乳动物丙酮酸激酶的四种亚型。
應用
兔肌肉丙酮酸激酶已用于:
  • 结构研究,了解糖酵解最后一步的反应机制。
  • 研究α-取代羧酸的 ATP 依赖性磷酸化。
  • 酶测定。
生化/生理作用
兔肌肉丙酮酸激酶可被组氨酸激活,并被低水平锌 (Zn 2 + ) 抑制。 在糖酵解途径中,丙酮酸激酶 (PK) 充当末端酶,催化磷酸烯醇丙酮酸向丙酮酸转化并通过底物水平磷酸化合成 ATP。PK 的四聚体结构活性更高,对磷酸烯醇丙酮酸 (PEP) 具有高亲和力;PK 二聚体结构活性较低,对 PEP亲和力低。兔肌肉PK具有磷酸烯醇丙酮酸和二磷酸腺苷 (ADP) 结合位点正动力学协同效应(Hill 系数 > 1.35)。
分子量:237 kDa,以分子量为 57 kDa 的四个等亚基的四聚体形式存在。
等电点:7.6
最佳 pH:~7.5
最佳温度:25°C
εA 280= 0.541 mg (p)/ml,1 cm 路径
在 pH 7.4 和 30°C 的 Tris 缓冲液中,报告的 K M 值为 ATP (0.86 mM)、丙酮酸盐 (10 mM)、ADP (0.3 mM) 和 PEP (0.07 mM)。丙酮酸激酶对磷酸烯醇式丙酮酸具有高度特异性,但可利用其他三磷酸二核苷酸作为底物替代 ATP,包括 GTP、ITP、dATP、UTP 和 CTP。
單位定義
在 37°C、pH 7.6 条件下,1 个单位每分钟将 1.0 μmol 磷酸(烯醇)丙酮酸转化为丙酮酸。
外觀
在 3.2 M (NH 4 ) 2 SO 4 溶液 (pH 6) 中的混悬液
分析報告
双缩脲法测定蛋白质。
基底
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Xun Chen et al.
Cancer cell international, 20(1), 523-523 (2020-12-10)
Pyruvate kinase is a terminal enzyme in the glycolytic pathway, where it catalyzes the conversion of phosphoenolpyruvate to pyruvate and production of ATP via substrate level phosphorylation. PKM2 is one of four isoforms of pyruvate kinase and is widely expressed
D E Ash et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 228(1), 31-40 (1984-01-01)
Pyruvate kinase from rabbit muscle catalyzes an ATP-dependent phosphorylation of glycolate to yield 2-phosphoglycolate (F. J. Kayne (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 59, 8-13). An investigation of anologous reactions with other alpha-substituted carboxylic acids reveals several new substrates for such
S Strumilo et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 51(2), 103-107 (2015-06-02)
Some catalytic and kinetic properties of pyruvate kinase (PK, EC 2.7.1.40) isolated from the heart and skeletal muscles of rabbits and hares with a 9-16-fold purification were studied. The initial specific activity of the enzyme in hare heart homogenates was
Inhibitory effect of Zn2+ on rabbit muscle pyruvate kinase and reactivation by histidine.
Tamaki N.
J. Nutr. Sci. Vitaminol., 27, 107-116 (1981)
Glucokinase in Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) Brockmann Bodies
Tranulis MA, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 116, 367-370 (1997)
商品
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南