Merck
P1502
Sigma-Aldrich
PTH-(ε-苯氨基硫代甲酰)赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22N4OS2
CAS号:
分子量:
398.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1[C@H](CCCCNC(=S)Nc2ccccc2)NC(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C20H22N4OS2/c25-18-17(23-20(27)24(18)16-11-5-2-6-12-16)13-7-8-14-21-19(26)22-15-9-3-1-4-10-15/h1-6,9-12,17H,7-8,13-14H2,(H,23,27)(H2,21,22,26)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
BUPYRERCBPFRFM-KRWDZBQOSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3