主要文件
P0801
Sigma-Aldrich
聚氧乙烯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)