Merck
295469
Sigma-Aldrich
2-甲基丙烯
99%
别名:
异丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CH2
CAS号:
分子量:
56.11
Beilstein:
773645
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3278 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
自燃溫度
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
mp
−140 °C
SMILES 字串
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChI 密鑰
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-甲基丙烯用于通过不对称环丙烷化反应合成S-(+)-2,2-二甲基环丙烷羧酸。
應用
3-甲基丙烯可用于以下反应:
  • 不对称合成 S-(+)-2,2-二甲基环丙烷羧酸,是西司他丁合成的关键组成部分。
  • 杂多酸催化-二甲苯烷基化形成-丁基--二甲苯。
  • 聚(2-甲基丙烯)或聚异丁烯的合成。
包裝
以Sure/Pac 气瓶供货,具有配备 1/4" NPT出口外螺纹 的青铜针阀。在使用气瓶前,务必确保阀门是关闭的,然后取下密封出口阀的镀锌钢六角螺帽。
兼容以下设备:
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
校準器
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-112.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-80 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 3971-3977 (1998)
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
Taichang Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(42), 10495-10501 (2008-10-01)
The thermal decomposition pathways of MTBE have been investigated using the G3B3 method. On the basis of the experimental observation and theoretical calculation, the pyrolysis channels are provided, especially for primary pyrolysis reactions. The primary decomposition pathways include formation of