推荐产品
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
InChI key
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
合成氨基酸的 4-硝基苯基活性酯的试剂。用于制备对称和不对称脲。
替代产品