Merck
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
生物来源
human
质量水平
表单
solution
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
应用
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
外形
Solution containing 0.01% sodium azide.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)