Merck
N5908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
别名:
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H51N5O6
分子量:
577.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
InChI 密鑰
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
一般說明
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3