Merck
N1751
Sigma-Aldrich
氧化钕(III)
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
别名:
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd2O3
CAS号:
分子量:
336.48
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
密度
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChI key
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
质量
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)