主要文件
1.12276
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99+
别名:
Neodymium(III) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nd2O3
CAS号:
分子量:
336.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-214-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
密度
7.24 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1200 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1