一般描述
该标记试剂盒用于用远红外荧光染料 CF633 标记 50-100 μg 抗体。Mix-n-染色 CF 染料标记试剂盒是一项革命性的抗体标记技术,使用我们的卓越的 CF 染料可在 30 分钟内标记抗体,无需纯化步骤。标记过程可耐受多种常见的缓冲液成分和抗体稳定剂。CF633 是一种新的、基于罗丹明的远红外染料,具有出色的荧光量子产率和出色的光稳定性。染料可以被 633 或 635 nm 激光有效激发,最大发射波长为 650 nm。CF633 的激发和发射波长均比基于花青的染料 Cy®5 或 Alexa Fluor™ 647 短。尽管存在光谱差异,但当在流行的流式细胞仪上进行流式细胞术应用时,CF633 的亮度仍高于 Alexa Fluor™647 和其他类似的花青染料。然而,在检测窗口针对 Cy®5 类染料进行了优化的其它仪器上,CF633 的全部优势可能并不明显。确保仪器针对 CF633 进行了优化,从而利用该染料获得最佳的结果。CF633 最重要的优点是其出色的光稳定性,这是任何基于花青的远红外染料所无法比拟的,包括 Cy®5、Alexa Fluor™ 647 和 DyLight® 649。
应用
Mix-n-Stain CF 染料抗体标记试剂盒可用于标记一抗,用于 ELISA、western blot、免疫组化、流式细胞术、免疫荧光或免疫细胞化学应用。
特点和优势
Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kit 大大简化了制备荧光标记抗体,特别是一抗的过程。只需将抗体与您选择的 CF 染料在提供的缓冲液中混合即可,这一步骤只需不到 30 秒的手动操作时间。再等 30 min,不用分离步骤,你就会得到一个荧光抗体结合物,这个结合物和你能从一些领先的供应商那里买到最好的预标记荧光抗体一样好。不需要计算你应该使用多少染料;只需将您的抗体与提供的全部染料混合,您就会始终产生最佳标记。此外,标记反应可耐受常见稳定剂的存在,如叠氮化钠、Tris、甘油和低水平 BSA。
组分
试剂盒由 Mix-n-染色染料、Mix-n-染色反应缓冲液 (10x)、Mix-n-染色储存缓冲液和超滤瓶各 1 瓶组成。
分析说明
直接替代:Alexa Fluor™ 633、DY-630、DyLight® 633
法律信息
本产品由Sigma-Aldrich Co.在Biotium, Inc.的授权下分销。该产品受Biotium, Inc. 拥有或许可的美国专利或待批准申请之外的一项或多项美国专利和相应专利权利要求的保护,包括但不限于:12 / 334,387;12/607915; 12/699778; 12/850578;61/454484。考虑到买方支付的购买价格,特此授予买方有限的、非独家的、不可转让的许可证,允许其仅以与随附的产品文献一致的方式仅为购买者自己的内部研究目的使用所购买的产品数量。除非在此明确授予,否则本产品的销售不会根据Biotium, Inc.的任何专利权或其他知识产权,明确地通过暗示或禁止反言授予或转让买方任何许可。买方不得转售或转让本产品gei 任何第三方,或将本产品用于任何商业用途,包括但不限于任何诊断,治疗或预防用途。该产品仅供研究使用。任何其他用途,包括诊断用途,都需要Biotium, Inc.的单独许可。有关购买将此产品用于研究以外目的的许可的信息,请联系Biotium, Inc.,3159 Corporate Place,Hayward,CA 94545,电话: (510)265-1027。传真:(510)265-1352。电子邮件:[email protected]。
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Xin Chen et al.
Frontiers in immunology, 13, 828319-828319 (2022-03-12)
TIGIT (T-cell immunoglobulin and ITIM domain) has emerged as a promising target in cancer immunotherapy. It is an immune "checkpoint" inhibitor primarily expressed on activated T cells, NK cells and Tregs. Engagement of TIGIT to its ligands PVR and PVR-L2
Xiaoyu Ding et al.
EBioMedicine, 60, 102996-102996 (2020-09-20)
Pertuzumab is currently used in combination with trastuzumab as the first-line treatment for HER2-positive metastatic breast cancer. However, pertuzumab was originally developed independently from trastuzumab and was later incidentally found to have synergistic efficacy when combined with trastuzumab, it remains
Guanglin Xing et al.
Neuron, 109(12), 1963-1978 (2021-05-26)
Our daily life depends on muscle contraction, a process that is controlled by the neuromuscular junction (NMJ). However, the mechanisms of NMJ assembly remain unclear. Here we show that Rapsn, a protein critical for NMJ formation, undergoes liquid-liquid phase separation
商品
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.