一般說明
该标记试剂盒用于标记 50-100μg 抗体与绿色荧光染料 CF488A。Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kit 是一种革命性的抗体标记技术,可以在 30 min 内用我们优越的 CF 染料标记抗体,无需纯化步骤。标记程序可耐受许多常见的缓冲液成分和抗体稳定剂。CF488A 是一种通过 488 nm 氩激光线最佳激发的绿色荧光染料。在普通检测设置下,CF488A 的亮度和光稳定性与 Alexa Fluor ™ 488 相似。在使用过滤器 20/20 滤光片的显微镜或流式细胞术应用中,CF488A 可能比 Alexa Fluor ™ 488 更亮,因为其发射波长更短,使得染料在光学上更兼容。CF488A 的波长越短,染料溢出的波长越长的通道也越少,使得染料在多色检测中更有优势。与 Alexa Fluor ™ 488 一样,CF488A 具有高水溶性,但带负电荷量较少。结果就是 CF488A 制备的抗体偶联物保留了极好的特异性,保证了高信噪比。
應用
Mix-n-Stain™ CF™ 488A抗体标记试剂盒(50-100μg)已用于偶联抗体以及pSMAD5和Nkx6.1。
特點和優勢
Mix-n-Stain CF dye antibody labeling kit 大大简化了制备荧光标记抗体,特别是一抗的过程。只需将抗体与您选择的 CF 染料在提供的缓冲液中混合即可,这一步骤只需不到 30 秒的手动操作时间。再等 30 min,不用分离步骤,你就会得到一个荧光抗体结合物,这个结合物和你能从一些领先的供应商那里买到最好的预标记荧光抗体一样好。不需要计算你应该使用多少染料;只需将您的抗体与提供的全部染料混合,您就会始终产生最佳标记。此外,标记反应可耐受常见稳定剂的存在,如叠氮化钠、Tris、甘油和低水平 BSA。
成分
试剂盒由 Mix-n-染色染料、Mix-n-染色反应缓冲液 (10x)、Mix-n-染色储存缓冲液和超滤瓶各 1 瓶组成。
分析報告
直接替代:Alexa Fluor™ 488、Cy® 2、DY-495、DyLight® 488、FAM、FITC、荧光素
法律資訊
本产品由Sigma-Aldrich Co.在Biotium, Inc.的授权下分销。该产品受Biotium, Inc. 拥有或许可的美国专利或待批准申请之外的一项或多项美国专利和相应专利权利要求的保护,包括但不限于:12 / 334,387;12/607915; 12/699778; 12/850578;61/454484。考虑到买方支付的购买价格,特此授予买方有限的、非独家的、不可转让的许可证,允许其仅以与随附的产品文献一致的方式仅为购买者自己的内部研究目的使用所购买的产品数量。除非在此明确授予,否则本产品的销售不会根据Biotium, Inc.的任何专利权或其他知识产权,明确地通过暗示或禁止反言授予或转让买方任何许可。买方不得转售或转让本产品gei 任何第三方,或将本产品用于任何商业用途,包括但不限于任何诊断,治疗或预防用途。该产品仅供研究使用。任何其他用途,包括诊断用途,都需要Biotium, Inc.的单独许可。有关购买将此产品用于研究以外目的的许可的信息,请联系Biotium, Inc.,3159 Corporate Place,Hayward,CA 94545,电话: (510)265-1027。传真:(510)265-1352。电子邮件:[email protected]。
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、 体外 诊断用途、 离体 或 体内 治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
其他客户在看
A Protective Role for the Lectin CD169/Siglec-1 against a Pathogenic Murine Retrovirus
Uchil PD, et al.
Cell host & microbe, 25(1), 87-100 (2019)
Rakefet Ben-Yishay et al.
The Journal of cell biology, 218(9), 2962-2981 (2019-08-04)
Translocation of mRNA through the nuclear pore complex (NPC) requires interactions with different NPC regions. To determine the interactions that are crucial for effective mRNA export in living cells, we examined mRNA export within individual pores by applying various types
Shuang Wang et al.
Communications biology, 5(1), 262-262 (2022-03-26)
Understanding the underlying molecular mechanisms behind ADE of SARS-CoV-2 is critical for development of safe and effective therapies. Here, we report that two neutralizing mAbs, MW01 and MW05, could enhance the infection of SARS-CoV-2 pseudovirus on FcγRIIB-expressing B cells. X-ray
PyMINEr Finds Gene and Autocrine-Paracrine Networks from Human Islet scRNA-Seq
Tyler SR, et al.
Testing, 26(7), 1951-1964 (2019)
Scott R Tyler et al.
Cell reports, 26(7), 1951-1964 (2019-02-14)
Toolsets available for in-depth analysis of scRNA-seq datasets by biologists with little informatics experience is limited. Here, we describe an informatics tool (PyMINEr) that fully automates cell type identification, cell type-specific pathway analyses, graph theory-based analysis of gene regulation, and
商品
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.