Merck
MSST0005
Sigma-Aldrich
SILuProt VEGFA血管内皮生长因子A  人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
别名:
SILuProt血管内皮生长因子A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23201100
NACRES:
NA.12
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
human ... VEGFA(7422)
一般描述
SILu Prot VEGF165是一种重组的,稳定的同位素标记的人VEGF165,其中掺入了[13C6,15N4]−精氨酸和[13C6, 15N2]−赖氨酸。它在人293细胞中表达,被设计用作通过质谱法进行VEGF165生物分析的内标物。
建议的定量分析参数
为三种建议的肽提供了 MRM 设置
生化/生理作用
VEGF165属于PDGF/VEGF生长因子家族,其特征是存在8个保守的半胱氨酸残基和1个胱氨酸结结构1。VEGF由大多数肿瘤细胞分泌,并通过激活现有血管的内皮细胞并促进其迁移来启动血管生成2
VEGF也与乳腺癌预后不良有关2 另外,VEGF响应TNF-α在类风湿性关节炎中释放,增加内皮通透性并刺激血管生成(毛细血管的形成)3,4
序列
APMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVDIFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGC
外形
以含有磷酸盐缓冲盐水的冻干粉形式提供
法律信息
该产品已获得以下许可:美国专利号7,396,688和来自E. I. du Pont de Nemours and Company的外国同行。购买本产品向买方传达了将购买的产品仅用于研究和开发的不可转让权利,包括为第三方考虑的服务。买方不得向第三方销售或以其他方式转让本产品、其组件或使用本产品或其组件制造的材料。有关排除用途许可证的信息可从以下网站获得: E. I. du Pont de Nemours and Company;收件人:商业开发部副总监;DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787(语音),1-302-695-1437(传真),[email protected]
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)