Merck
MSQC6
Sigma-Aldrich
SILuMAB K1稳定同位素标记通用单克隆抗体
recombinant, expressed in CHO cells
别名:
SILuMAB 稳定同位素标记的通用单克隆抗体标准品 人, IgG1κ
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.12
重組細胞
expressed in CHO cells
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
包裝
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
SILu MAB K1稳定同位素标记通用单克隆抗体已用于掺入多肽样品,分析制备重现性。
特點和優勢
通用肽序列定位
FNWYVDGVEVHNAK重链(IgG1)
VVSVLTVLHQDWLNGK 重链(IgG1、IgG3、IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK 重链(IgG1、IgG4)
SGTASVVCLLNNFYPR 轻链(κ)
VDNALQSGNSQESVTEQDSK 轻链(κ)
DSTYSLSSTLTLSK 轻链(κ)
SILuMab已通过基于MRM的LC-MS/MS分析被验证为复杂生物基质中相关生物治疗药物定量的内标。
  • SILuMab产生0.1 μg/mL至1000 μg/mL的可重复线性曲线,无需对目标样品进行富集或剔除纯化。
  • 在同一目标衍生的多个肽之间观察到良好的一致性。
  • 通过质谱确定标记掺入率>98%。
  • 通过肽图谱确认序列覆盖。
外觀
以含有磷酸盐缓冲盐水的冻干粉形式提供
準備報告
SILuMab 通用抗体标准品专门优化用作单克隆抗体及Fc融合蛋白药物的定量分析内标。由于与候选抗体在Fc区的通用序列重叠,SILuMab具有通用性,从而无需生产候选抗体特异性内标。
利用含有稳定同位素标记氨基酸的富集培养基生产的是13C<SUB>6</SUB>、15N<SUB>4</SUB>标记的精氨酸和13C<SUB>6</SUB>、15N<SUB>2</SUB>标记的赖氨酸。
重構
当使用 0.1% 的甲酸重悬冻干产品时,SILuMab 的回收率最高。 用其他溶剂重悬可能会降低回收率。重悬后不要冷冻。
程序
  • 将小瓶以约 10,000 x g 的速度短暂离心,在小瓶底部收集产品。
  • 向小瓶中加入500 μL含0.1%甲酸的纯水。
  • 轻轻颠倒样品瓶至少 5 次 混合内容物。
  • 让小瓶在室温下静置至少 15 分钟,然后颠倒重复混匀。
分析報告
SILuMAb K1重链
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMAb K1轻链
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGVVFGGGTKLTVLTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
靶标重叠区域加了下划线
根据A280 使用 1.4 的消光系数(E0.1%)测定的蛋白质含量确定包装规格
定量
提供的MRM设置(xls
法律資訊
该产品已获得以下许可:美国专利号7,396,688和来自E. I. du Pont de Nemours and Company的外国同行。购买本产品向买方传达了将购买的产品仅用于研究和开发的不可转让权利,包括为第三方考虑的服务。买方不得向第三方销售或以其他方式转让本产品、其组件或使用本产品或其组件制造的材料。有关排除用途许可证的信息可从以下网站获得: E. I. du Pont de Nemours and Company;收件人:商业开发部副总监;DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787(语音),1-302-695-1437(传真),[email protected]
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bryan E Jones et al.
Science translational medicine, 13(593) (2021-04-07)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) poses a public health threat for which preventive and therapeutic agents are urgently needed. Neutralizing antibodies are a key class of therapeutics that may bridge widespread vaccination campaigns and offer a treatment solution in
Simone Albrecht et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(13), 3197-3207 (2018-04-03)
The monitoring of protein biomarkers for the early prediction of cell stress and death is a valuable tool for process characterization and efficient biomanufacturing control. A representative set of six proteins, namely GPDH, PRDX1, LGALS1, CFL1, TAGLN2 and MDH, which
Spille Dorothee et al.
Neurochemical research, 49(5), 1322-1330 (2024-03-13)
Microdialysis is applied in neurointensive care to monitor cerebral glucose metabolism. If recoverable, macromolecules may also serve as biomarkers in brain disease and provide clues to their passage across the blood-brain barrier. Our study aimed to investigate the in vitro
Liyun Zhang et al.
Bioanalysis, 10(13), 1039-1054 (2018-06-29)
The requirements for developing antibody biotherapeutics benefit from understanding the nature and relevant aspects of the entire molecule. The method presented herein employs on-line multidimensional LC-quadrupole time-of-flight (QTOF)-MS for the quantitative determination of an antibody isolated from biological samples while
Xi Qiu et al.
Bioanalysis, 10(13), 1055-1067 (2018-07-05)
Sample extraction using immuno-affinity capture coupled with LC-high-resolution mass spectrometer has recently emerged as a novel approach for the determination of concentrations of large molecules at intact level in biological matrix. In the current work, different data processing strategies for