等級
Proteomics Grade
形狀
solution
適合性
suitable for mass spectrometry
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
SOLu-胰酶快速消化试剂盒(MSKT0002)由400 ug的溶液稳定性胰酶(EMS0004)和30 mL的快速消化液(EMS0009)组成,该胰酶适合用于蛋白测序,配合专用的消化液在60°C下1小时内即可完成胰酶消化。胰酶应按1:10的酶:底物比使用(溶于快速消化液),可融入用户现有的实验流程。
特點和優勢
- 提供快速高效的蛋白质消化方法。
- 不需要通过离线脱盐来去除变性剂,进一步缩短样品制备时间。
- 兼容各种样品类型、还原和 烷化操作方案以及下游工作流程。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
Reliable and reproducible results in mass spectrometry proteomics analyses are highly dependent on robust sample preparation.