Merck
MAK208
Sigma-Aldrich
甘油-3-磷酸脱氢酶(GPDH)活性检测试剂盒
Sufficient for 100 Colorimetric tests
别名:
甘油三磷酸脱氢酶活性检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
−20°C
一般說明
甘油 3-磷酸脱氢酶(GPDH; EC 1.1.1.8)催化磷酸二羟丙酮和 NADH 可逆转化为甘油-3-磷酸和 NAD+它形成甘油磷酸酯穿梭体,并促进还原当量通过线粒体转移至细胞质。GPDH 对碳水化合物和脂质代谢都很重要。GPDH 基因的突变导致短暂性婴儿高甘油三酯血症。
應用
GPDH(甘油醛-3-磷酸脱氢酶)活性检测试剂盒已用于测量兔血清和肝脏中 GPDH 的浓度。
適合性
适于检测组织及细胞培养样品中的甘油-3-磷酸脱氢酶活性。
原則
甘油-3-磷酸脱氢酶活性比色检测试剂盒提供了一种测量各种组织和细胞中的 GPDH 活性的简单、灵敏的方法。通过测量比色产物来确定 GPDH 活性,该比色产物在 450nm 处的吸光度(A450)与存在的酶活性成比例。一个单位的 GPDH 是指在 pH8,37℃ 下每分钟产生 1.0 μmole NADH 所需的酶量。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • GPDH Assay Buffer
  • GPDH Substrate
  • GPDH Probe
  • NADH Standard
  • GPDH Positive Control
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
B. Elmahdi, MA Al-Omair, AA El-Bessoumy and SM El-Bahr.
Thomson I S I
International Journal of Pharmaceutics, 12(4), 429-434 (2016)
A compound heterozygous mutation in GPD1 causes hepatomegaly, steatohepatitis, and hypertriglyceridemia.
Joshi M, et al.
European Journal of Human Genetics, 22(10), 1229-1229 (2014)
Regulation of adenine nucleotide translocase and glycerol 3-phosphate dehydrogenase expression by thyroid hormones in different rat tissues.
DUMMLER K, et al.
The Biochemical Journal, 317(3), 913-918 (1996)
Structure of glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPD1) from Saccharomyces cerevisiae at 2.45 ? resolution.
Alarcon D A, et al.
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications, 68(11), 1279-1283 (2012)