推荐产品
检测方法
fluorometric
相关疾病
endocrinological disorders, diabetes; cancer
储存温度
−20°C
一般描述
葡萄糖是一种主要的能量来源,在水果和其他植物部分以游离状态自然存在。血糖水平异常与一些代谢功能障碍有关,如低血糖、高血糖和糖尿病。 组织和体液(如血液和尿液)中葡萄糖水平的测量常被用于葡萄糖相关疾病的诊断。另外人们还通过监测血糖水平检查治疗药物(如胰岛素和磺脲类药物)在 2 类型糖尿病患者中的疗效。
适用性
High Sensitivity Glucose Assay Kit 是一种高灵敏度检测试剂盒,用于测定多种生物样本中的葡萄糖水平(范围 20-100pmole/孔)。
原理
通过偶联酶试验测定葡萄糖浓度,得到与存在的葡萄糖成比例的荧光测定(λex = 535/ζem = 587 nm)产品。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Glucose Assay Buffer
- Glucose Probe, in DMSO
- Glucose Enzyme Mix
- Glucose Substrate Mix
- Glucose Standard, 100 mM
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
闪点(°F)
188.6 °F
闪点(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Diagnosis and classification of diabetes mellitus.
Diabetes Care, 33(1), S62-S62 null
Berg J M, et al.
Biochemistry (2002)
Diabetes mellitus and oxidative stress?a concise review.
Asmat U, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 24(5), 547-553 (2016)
Management of type-2 diabetes mellitus in adults: focus on individualizing non-insulin therapies.
Brunetti L and Julie K
P & T : A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management, 97(12), 687-687 (2012)
Sulfonylureas and their use in clinical practice.
Archives of Medical Science : Ams, 11(4), 840-840 (2015)