Merck
MAK173
Sigma-Aldrich
通用激酶检测试剂盒(荧光法)
sufficient for 250 fluorometric tests
别名:
通用激酶检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 250 fluorometric tests
检测方法
fluorometric
相关疾病
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
储存温度
−20°C
一般描述
蛋白激酶是催化磷酸基团从底物蛋白中的磷酸供体转移到受体的酶。激酶在细胞信号传导和疾病状态中均具有重要作用,使得研究人员对其非常感兴趣。
大多数市售蛋白激酶检测试剂盒是基于监测磷酸肽形成或ATP消耗。依赖于磷酸肽检测的激酶检测需要大量工作来鉴定用于特定目标激酶的优化肽。由于生物基质所含化合物可能抑制或激活荧光素酶,因此,ATP消耗方法会受到各种干扰。
适用性
适用于检测激酶活性以及筛选和鉴定激酶抑制剂
原理
这款通用荧光激酶检测试剂盒基于监测与激酶活性成正比的ADP形成。这种酶偶联试剂盒为测量激酶活性提供了快速、高效、均匀的分析方法。该检测试剂盒以非放射性和非抗体方法为基础,适用于检测酶反应产生的ADP量,无需分离步骤。
该试剂盒具有高灵敏度(<0.3 μM ADP)和广泛的ATP耐受性(1-300 μM)。该试剂盒可用于检测激酶Michaelis-Menten动力学以及用于筛选和鉴定激酶抑制剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)