推荐产品
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
檢測方法
fluorometric
相關疾病
cancer; neurological disorders
儲存溫度
−20°C
一般說明
乙酰辅酶A是酶促的乙酰转移反应中酰基的必需辅助因子和载体。它可通过线粒体中丙酮酸的氧化脱羧、长链脂肪酸的氧化或某些特定氨基酸的氧化降解而形成。乙酰辅酶A是柠檬酸循环(克雷布氏循环)的起始化合物。它也是脂质生物合成的关键前体,所有脂肪酸碳的来源。乙酰辅酶A正向调节丙酮酸羧化酶活性。它是神经递质乙酰胆碱的前体。组蛋白乙酰基转移酶(HAT)在组蛋白和非组蛋白翻译后乙酰反应中使用乙酰辅酶A作为乙酰基供体。
乙酰辅酶A是脂肪,糖和蛋白质水平的指示剂,表明营养水平。因此,饥饿能够很大程度地降低乙酰辅酶A水平,激活自吞噬过程。在低葡萄糖条件下,乙酰辅酶A参与ATP生成。因为脂肪酸利用升高,在前列腺癌中观察到乙酰辅酶A水平升高,为肿瘤细胞生长提高额外能量。营养不良会引起某些代谢物水平改变,包括乙酰辅酶A,激活表观遗传修饰,影响中枢神经系统。
乙酰辅酶A是脂肪,糖和蛋白质水平的指示剂,表明营养水平。因此,饥饿能够很大程度地降低乙酰辅酶A水平,激活自吞噬过程。在低葡萄糖条件下,乙酰辅酶A参与ATP生成。因为脂肪酸利用升高,在前列腺癌中观察到乙酰辅酶A水平升高,为肿瘤细胞生长提高额外能量。营养不良会引起某些代谢物水平改变,包括乙酰辅酶A,激活表观遗传修饰,影响中枢神经系统。
應用
乙酰辅酶A试剂盒可以用来定量暴露于重组HIV蛋白Tat和可卡因的胶细胞中乙酰辅酶A水平。它还可以用于通过缺氧在原代人心室肌细胞引发压力,提高乙酰辅酶A水平,然后研究线粒体代谢的研究。
適合性
适用于检测多种生物样品中的乙酰辅酶A。
原則
乙酰辅酶A浓度能够被偶联酶分析检测,生成的荧光 (λex = 535/λem = 587 nm)产物和乙酰辅酶A成正比。该试剂盒通常的检测灵敏度是10-1000pmole的乙酰辅酶A。该试剂盒检测各种生物样本中的乙酰辅酶A的灵敏度都很高。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
Fatty acid oxidation is a dominant bioenergetic pathway in prostate cancer
Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 9(3), 230-230 (2006)
Nanocurcumin prevents hypoxia induced stress in primary human ventricular cardiomyocytes by maintaining mitochondrial homeostasis.
PLoS ONE, 10(9), e0139121-e0139121 (2015)
Regulation of autophagy by cytosolic acetyl-coenzyme A
Molecular Cell, 53(5), 710-725 (2014)
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(15), 3005-3018 (2019-04-22)
The accumulation of intracellular β-amyloid peptide (Aβ) is important pathological characteristic of Alzheimer's disease (AD). However, the exact underlying molecular mechanism remains to be elucidated. Here, we reported that Nuclear Paraspeckle Assembly Transcript 1 (NEAT1), a long n on-coding RNA
Nuclear-cytoplasmic localization of acetyl coenzyme a synthetase-1 in the rat brain
The Journal of Comparative Neurology, 518(15), 2952-2977 (2010)
商品
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
本页面介绍了一篇有关瓦博格效应的文章,以及其如何能够在正常氧气水平下,增强肿瘤细胞中葡萄糖向乳酸的转化。Otto Heinrich Warburg在1924年证明,癌细胞显示出对糖酵解的依赖性增加,以满足他们的能量需求,无论是否有充足的氧气存在。
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.