材料
flat clear wells
polystyrene
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pack of 1 ea (single packed)
製造商/商標名
Greiner 677102
尺寸
48 wells
孔容積
1.7 mL
孔有效容積
0.5- 1.0 mL
顏色
clear
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH