Merck
M8500
Supelco
墨斯卡灵 盐酸盐
别名:
3,4,5-三甲氧基苯乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
247.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
藥物控制
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
SMILES 字串
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生化/生理作用
最初从佩奥特掌分离出来的迷幻剂;非选择性血清素受体激动剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3