生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid (photosensitive)
藥物控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
顏色
white
mp
162-168 °C (lit.)
溶解度
H2O: ≤0.5 mg/mL
ethanol: 22 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.8 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges