Merck
M6387
Sigma-Aldrich
甲基红 盐酸盐
别名:
4-二甲氨基偶氮苯-2′-羧酸 盐酸盐, 酸性红 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
CAS号:
分子量:
305.76
顏色索引編號:
13020
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChI 密鑰
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3