Merck
M5664
Sigma-Aldrich
4-甲基伞形基β-D-葡糖苷酸 水合物
BioXtra
别名:
4-甲基伞形基β-D-吡喃葡糖苷酸, MUG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O9 · xH2O
分子量:
352.29 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
產品線
BioXtra
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
溶解度
pyridine: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI 密鑰
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)