M5255
霉酚酸
from Penicillium brevicompactum, ≥98% (HPLC), powder, IMP dehydrogenase inhibitor
别名:
6-(1,3-二氢-7-羟基-5-甲氧基-4-甲基-1-氧代异苯并呋喃-6-基)-4-甲基-4-己酸, 6-(4-羟基-6-甲氧基-7-甲基-3-氧代-5-酞酰)-4-甲基-4-己烯酸, NSC 129185
About This Item
推荐产品
产品名称
霉酚酸, ≥98%
生物来源
Penicillium brevicompactum
质量水平
方案
≥98%
颜色
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
溶解性
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
作用机制
enzyme | inhibits
创始人
Novartis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
基因信息
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
注意
制备说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
靶器官
Immune system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.