Merck
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)甘露糖1-磷酸盐 二钾盐
≥95%
别名:
α-D-吡喃甘露糖基磷酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11O9PK2
CAS号:
分子量:
336.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
InChI 密鑰
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3